α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC3168-1G
PC3168-5G
PC3168-25G
APOSPC3168-1GEA
22
EUR
APOSPC3168-1G
APOSPC3168-5G
APOSPC3168-25G
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Formule:
C₇H₅Br₂F Kookpunt: 60 °C/0,1mmHg Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09842442 CAS nummer: 149947-16-0 UN: 3261 ADR: 8,III |