Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3169-1G PC3169-250MG PC3169-5G
APOSPC3169-1GEA 64.3 EUR
APOSPC3169-1G APOSPC3169-250MG APOSPC3169-5G
Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate 99%
Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formule: C₁₀H₆ClF₃N₂O₂
Smeltpunt: 78…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00178758
CAS nummer: 175277-73-3