Ethyl chlorodifluoroacetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3170-100G PC3170-25G PC3170-5G
APOSPC3170-100GEA 169 EUR
APOSPC3170-100G APOSPC3170-25G APOSPC3170-5G
Ethyl chlorodifluoroacetate 98%
Ethyl chlorodifluoroacetate
Formule: C₄H₅ClF₂O₂
Kookpunt: 96…97 °C
Dichtheid: 1,252 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 18 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013662
CAS nummer: 383-62-0
EINECS: 206-850-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II