4-Ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC31704-1G PC31704-25G PC31704-5G
APOSPC31704-1GEA 22 EUR
APOSPC31704-1G APOSPC31704-25G APOSPC31704-5G
4-Ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
4-Ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formule: C₆H₇F₃O₂
Kookpunt: 51…53 °C/12mmHg
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 52 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08461613
CAS nummer: 17129-06-5
UN: 1224
ADR: 3,III