3-Chloor-2,4-difluornitrobenzeen 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC31739-1G PC31739-5G PC31739-10G
APOSPC31739-1GEA 22 EUR
APOSPC31739-1G APOSPC31739-5G APOSPC31739-10G
3-Chloor-2,4-difluornitrobenzeen 97%
3-Chloor-2,4-difluornitrobenzeen
Formule: C₆H₂ClF₂NO₂
Smeltpunt: 45…49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042201
CAS nummer: 3847-58-3
EINECS: 411-980-8
UN: 1759
ADR: 8,III