3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Amino-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
PC3176-1G PC3176-5G
APOSPC3176-1GEA 93.7 EUR
APOSPC3176-1G APOSPC3176-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₉H₈FN₃
Smeltpunt: 109…111 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01023677
CAS nummer: 72411-52-0