Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)piperidino]acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3177-1G PC3177-500MG
APOSPC3177-1GEA 338 EUR
APOSPC3177-1G APOSPC3177-500MG
Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)piperidino]acetate
Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)piperidino]acetate
Formule: C₉H₁₄F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09865019
CAS nummer: 860343-95-9