1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl difluoromethyl ether
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3178-1G PC3178-5G PC3178-25G
APOSPC3178-1GEA 0 EUR
APOSPC3178-1G APOSPC3178-5G APOSPC3178-25G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl difluoromethyl ether
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl difluoromethyl ether
Formule: C₄H₂F₈O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094220
CAS nummer: 56860-85-6