(3-Fluorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC31781-1G PC31781-500MG PC31781-5G
APOSPC31781-1GEA 77.5 EUR
APOSPC31781-1G APOSPC31781-500MG APOSPC31781-5G
(3-Fluorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
(3-Fluorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Formule: C₂₅H₂₁ClFP
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00179768
CAS nummer: 55128-97-7