Ethyl chlorofluoroacetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3180-100G PC3180-25G
APOSPC3180-100GEA 242 EUR
APOSPC3180-100G APOSPC3180-25G
Ethyl chlorofluoroacetate 97%
Ethyl chlorofluoroacetate
Formule: C₄H₆ClFO₂
Kookpunt: 128…130 °C
Dichtheid: 1,225 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039333
CAS nummer: 401-56-9
EINECS: 206-930-5
UN: 2920
ADR: 8+3,II