2-Fluoro-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC31842-250MG PC31842-1G
APOSPC31842-250MGEA 22 EUR
APOSPC31842-250MG APOSPC31842-1G
2-Fluoro-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitrile
2-Fluoro-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitrile
Formule: C₁₄H₁₀FNOS
Smeltpunt: 68…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068069
CAS nummer: 148901-52-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III