Ethyl dibromofluoroacetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3185-100G PC3185-25G
APOSPC3185-100GEA 611 EUR
APOSPC3185-100G APOSPC3185-25G
Ethyl dibromofluoroacetate 97%
Ethyl dibromofluoroacetate
Formule: C₄H₅Br₂FO₂
Kookpunt: 82 °C/33mmHg
Dichtheid: 1,894 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042068
CAS nummer: 565-53-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III