Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC31868-1G PC31868-250MG PC31868-500MG PC31868-5G
APOSPC31868-1GEA 250 EUR
APOSPC31868-1G APOSPC31868-250MG APOSPC31868-500MG APOSPC31868-5G
Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate 95%
Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate
Formule: C₁₃H₁₄ClFO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01570544
CAS nummer: 680211-90-9