1-Chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-4,5-difluoronitrobenzene
PC3191-1G PC3191-25G PC3191-5G
APOSPC3191-1GEA 22 EUR
APOSPC3191-1G APOSPC3191-25G APOSPC3191-5G
1-Chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₆H₂ClF₂NO₂
Kookpunt: 118 °C/31mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973764
CAS nummer: 771-76-6