2-[(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC31966-10G PC31966-1G PC31966-5G
APOSPC31966-10GEA 0 EUR
APOSPC31966-10G APOSPC31966-1G APOSPC31966-5G
2-[(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
2-[(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
Formule: C₉H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 18123-82-5