Ethyl difluoroacetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3200-100G PC3200-25G PC3200-500G
APOSPC3200-100GEA 43.8 EUR
APOSPC3200-100G APOSPC3200-25G APOSPC3200-500G
Ethyl difluoroacetate 98%
Ethyl difluoroacetate
Formule: C₄H₆F₂O₂
Kookpunt: 98…99 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013578
CAS nummer: 454-31-9
EINECS: 207-223-4
UN: 2924
ADR: 3+8,III