Ethyl 2,4-difluorobenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 2,4-difluorobenzoate
PC3201E-25G PC3201E-100G
APOSPC3201E-25GEA 23.4 EUR
APOSPC3201E-25G APOSPC3201E-100G
Ethyl 2,4-difluorobenzoate 97%
Ethyl-2,4-difluorobenzoate
Formule: C₉H₈F₂O₂
Kookpunt: 65…67 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153149
CAS nummer: 108928-00-3