(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3202-1G PC3202-5G
APOSPC3202-1GEA 35.1 EUR
APOSPC3202-1G APOSPC3202-5G
(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042492
CAS nummer: 177952-39-5