3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3204-100G PC3204-25G PC3204-5G
APOSPC3204-100GEA 99.6 EUR
APOSPC3204-100G APOSPC3204-25G APOSPC3204-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
Kookpunt: 220…223 °C
Dichtheid: 1,697 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236205
CAS nummer: 54962-75-3
EINECS: 259-412-6