8-Fluoroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3205-1G PC3205-25G PC3205-5G
APOSPC3205-1GEA 22 EUR
APOSPC3205-1G APOSPC3205-25G APOSPC3205-5G
8-Fluoroquinoline
8-Fluoroquinoline
Formule: C₉H₆FN
MW: 147.1500 g/mol
Kookpunt: 148…150 °C/30mmHg
Dichtheid: 1.215 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01685514
CAS nummer: 394-68-3