4-(Trifluoromethoxy)aniline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32088-1G PC32088-5G
APOSPC32088-1GEA 0 EUR
APOSPC32088-1G APOSPC32088-5G
4-(Trifluoromethoxy)aniline hydrochloride
4-(Trifluoromethoxy)aniline hydrochloride
Formule: C₇H₇ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00219956
CAS nummer: 42823-24-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III