2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32093-25G PC32093-5G PC32093-100G
APOSPC32093-25GEA 60 EUR
APOSPC32093-25G APOSPC32093-5G APOSPC32093-100G
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
Formule: C₈H₆FNO₃
Smeltpunt: 46…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00277867
CAS nummer: 79110-05-7