Ethyl-2-fluorobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3210-100G PC3210-250G PC3210-25G
APOSPC3210-100GEA 46.8 EUR
APOSPC3210-100G APOSPC3210-250G APOSPC3210-25G
Ethyl-2-fluorobenzoate 98%
Ethyl-2-fluorobenzoate
Formule: C₉H₉FO₂
Kookpunt: 217…220 °C
Dichtheid: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039214
CAS nummer: 443-26-5
EINECS: 207-134-0