1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32127-1G PC32127-5G PC32127-10G PC32127-25G
APOSPC32127-1GEA 57 EUR
APOSPC32127-1G APOSPC32127-5G APOSPC32127-10G APOSPC32127-25G
1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone 95%
1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone
Formule: C₈H₈FNO
Smeltpunt: 68…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02090052
CAS nummer: 67500-19-0