1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-1H-pyrrole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC32128-1G PC32128-250MG PC32128-500MG PC32128-5G
APOSPC32128-1GEA 382 EUR
APOSPC32128-1G APOSPC32128-250MG APOSPC32128-500MG APOSPC32128-5G
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-1H-pyrrole
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-1H-pyrrole
Formule: C₁₀H₇FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02180646
CAS nummer: 96623-75-5