1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32129-1G PC32129-5G
APOSPC32129-1GEA 86.7 EUR
APOSPC32129-1G APOSPC32129-5G
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formule: C₁₂H₁₁FN₂O₂
Smeltpunt: 56…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02180649
CAS nummer: 465514-85-6