4-Amino-3,5-dichloro-2,6-difluoropyridine, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Dichloro-2,6-difluoropyridin-4-amine
PC32132-5G PC32132-1G PC32132-25G
APOSPC32132-5GEA 26.3 EUR
APOSPC32132-5G APOSPC32132-1G APOSPC32132-25G
4-Amino-3,5-dichloro-2,6-difluoropyridine, Technical Grade
4-Amino-3,5-dichloro-2,6-difluoropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂F₂N₂
Smeltpunt: 112…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011574
CAS nummer: 2840-00-8
EINECS: 220-630-1