Ethyl-3-fluorobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 3-fluorobenzoate, 3-Fluorobenzoic acid ethyl ester
PC3220-100G PC3220-25G
APOSPC3220-100GEA 46.8 EUR
APOSPC3220-100G APOSPC3220-25G
Ethyl-3-fluorobenzoate 98%
Ethyl-3-fluorobenzoate
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168.17 g/mol
Kookpunt: 94…95 °C/16mmHg
Dichtheid: 1.136 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000336
CAS nummer: 451-02-5
EINECS: 207-191-1