4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3221-1G PC3221-5G
APOSPC3221-1GEA 0 EUR
APOSPC3221-1G APOSPC3221-5G
4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₇BFNO₂
Smeltpunt: 163…166 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD09951877
CAS nummer: 819057-45-9