4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester, 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
PC3223-1G PC3223-250MG
APOSPC3223-1GEA 291 EUR
APOSPC3223-1G APOSPC3223-250MG
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₅BFNO₂
MW: 247.08 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09998162
CAS nummer: 1035235-29-0