Ethyl {[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32272-1G PC32272-250MG PC32272-500MG
APOSPC32272-1GEA 106 EUR
APOSPC32272-1G APOSPC32272-250MG APOSPC32272-500MG
Ethyl {[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}acetate
Ethyl {[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}acetate
Formule: C₁₁H₁₂F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00176763
CAS nummer: 306935-79-5