3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC32284-5G
PC32284-25G
PC32284-1G
APOSPC32284-5GEA
58.4
EUR
APOSPC32284-5G
APOSPC32284-25G
APOSPC32284-1G
3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Formule:
C₈H₄F₃NS Kookpunt: 206…208 °C Dichtheid: 1,335 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 94 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004806 CAS nummer: 1840-19-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |