2-Bromo-5-fluorophenyl isothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC32286-1G PC32286-5G
APOSPC32286-1GEA 49.7 EUR
APOSPC32286-1G APOSPC32286-5G
2-Bromo-5-fluorophenyl isothiocyanate
2-Bromo-5-fluorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₃BrFNS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00276607
CAS nummer: 1027513-65-0
UN: 1760
ADR: 8,III