2-Fluorophenyl isothiocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC32287-25G PC32287-5G
APOSPC32287-25GEA 249 EUR
APOSPC32287-25G APOSPC32287-5G
2-Fluorophenyl isothiocyanate 97%
2-Fluorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₄FNS
MW: 153.18 g/mol
Kookpunt: 103…104 °C/12mmHg
Smeltpunt: 24…26 °C
Dichtheid: 1.248 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00004800
CAS nummer: 38985-64-7
EINECS: 254-237-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1 II