Ethyl-4-fluorobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Fluorobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-fluorobenzoate
PC3230-100G PC3230-1KG PC3230-500G
APOSPC3230-100GEA 22 EUR
APOSPC3230-100G APOSPC3230-1KG APOSPC3230-500G
Ethyl-4-fluorobenzoate 98%
Ethyl-4-fluorobenzoate
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168.17 g/mol
Kookpunt: 209…210 °C
Smeltpunt: 25…27 °C
Dichtheid: 1.146 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000351
CAS nummer: 451-46-7
EINECS: 207-194-8
Merck Index: 13,04198