3-Fluoro-4-nitropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3238-5G PC3238-1G PC3238-250MG
APOSPC3238-5GEA 461 EUR
APOSPC3238-5G APOSPC3238-1G APOSPC3238-250MG
3-Fluoro-4-nitropyridine 95%
3-Fluoro-4-nitropyridine
Formule: C₅H₃FN₂O₂
Kookpunt: 62…64 °C/5mmHg
Vlampunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04112517
CAS nummer: 13505-01-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III