4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylamine
PC32387-1G PC32387-5G PC32387-10G
APOSPC32387-1GEA 24.9 EUR
APOSPC32387-1G APOSPC32387-5G APOSPC32387-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline 95%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211.57 g/mol
Kookpunt: 82 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153102
CAS nummer: 175205-77-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III