2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32398-25G PC32398-5G
APOSPC32398-25GEA 158 EUR
APOSPC32398-25G APOSPC32398-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Kookpunt: 84…85 °C/14mmHg
Smeltpunt: –21…–20 °C
Dichtheid: 1.827 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153085
CAS nummer: 175205-81-9