Ethyl heptafluorobutyrate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3240-25G PC3240-10G PC3240-5G PC3240-100G
APOSPC3240-25GEA 80.4 EUR
APOSPC3240-25G APOSPC3240-10G APOSPC3240-5G APOSPC3240-100G
Ethyl heptafluorobutyrate 98%
Ethyl heptafluorobutyrate
Formule: C₆H₅F₇O₂
Kookpunt: 95…98 °C
Dichtheid: 1,396 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 14 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000434
CAS nummer: 356-27-4
EINECS: 206-602-1
UN: 3272
ADR: 3,II