Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC32416-25G PC32416-5G PC32416-1G
APOSPC32416-25GEA 869 EUR
APOSPC32416-25G APOSPC32416-5G APOSPC32416-1G
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Formule: C₁₂H₁₃FO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01934558
CAS nummer: 252938-22-0