Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate
PC3244-25G PC3244-100G
APOSPC3244-25GEA 92.1 EUR
APOSPC3244-25G APOSPC3244-100G
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate 97%
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate
Formule: C₆H₉F₃O₃
MW: 186.13 g/mol
Kookpunt: 90…91 °C/50mmHg
Smeltpunt: 23 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040842
CAS nummer: 372-30-5