Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3246-250MG PC3246-1G PC3246-5G
APOSPC3246-250MGEA 77.5 EUR
APOSPC3246-250MG APOSPC3246-1G APOSPC3246-5G
Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formule: C₈H₈F₃NO₂S
Smeltpunt: 34…37 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00153150
CAS nummer: 117724-62-6