2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3249-1G PC3249-5G
APOSPC3249-1GEA 198 EUR
APOSPC3249-1G APOSPC3249-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₅O₂
Smeltpunt: 119…122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236256
CAS nummer: 237424-17-8