3-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-3-bromo-5-fluorobenzoic acid
PC32490-1G PC32490-5G PC32490-10G
APOSPC32490-1GEA 22 EUR
APOSPC32490-1G APOSPC32490-5G APOSPC32490-10G
3-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
3-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00662509
CAS nummer: 259269-84-6