Ethyl pentafluoropropionylacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 3-oxo-4,4,5,5,5-pentafluoropentanoate
PC3250F-25G PC3250F-5G PC3250F-1G
APOSPC3250F-25GEA 213 EUR
APOSPC3250F-25G APOSPC3250F-5G APOSPC3250F-1G
Ethyl pentafluoropropionylacetate
Ethyl pentafluoropropionylacetate
Formule: C₇H₇F₅O₃
MW: 234.12 g/mol
Kookpunt: 141…145 °C
Dichtheid: 1.338 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013569
CAS nummer: 663-35-4
UN: 3272
ADR: 3 III