5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-amine, 3,4-(Difluoromethylenedioxy)aniline
PC3252-1G PC3252-5G PC3252-10G
APOSPC3252-1GEA 22 EUR
APOSPC3252-1G APOSPC3252-5G APOSPC3252-10G
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₅F₂NO₂
Kookpunt: 95…97 °C/12mmHg
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190144
CAS nummer: 1544-85-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III