Ethyl perfluorononanoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3253-25G PC3253-100G
APOSPC3253-25GEA 184 EUR
APOSPC3253-25G APOSPC3253-100G
Ethyl perfluorononanoate 97%
Ethyl perfluorononanoate
Formule: C₁₁H₅F₁₇O₂
Kookpunt: 84…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039245
CAS nummer: 30377-52-7
EINECS: 250-159-7