Ethyl-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3256-25G PC3256-5G PC3256-100G
APOSPC3256-25GEA 29.2 EUR
APOSPC3256-25G APOSPC3256-5G APOSPC3256-100G
Ethyl-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₂F₃NO₂S
Smeltpunt: 85…86 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00068104
CAS nummer: 175277-03-9