4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3258-1G PC3258-5G PC3258-10G
APOSPC3258-1GEA 22 EUR
APOSPC3258-1G APOSPC3258-5G APOSPC3258-10G
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline 97%
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Formule: C₇H₇FN₂O₂
MW: 170.14 g/mol
Smeltpunt: 98…100 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09152778
CAS nummer: 147285-87-8