2,4-Difluorothiobenzamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32594-5G PC32594-250MG PC32594-100MG
APOSPC32594-5GEA 263 EUR
APOSPC32594-5G APOSPC32594-250MG APOSPC32594-100MG
2,4-Difluorothiobenzamide 95%
2,4-Difluorothiobenzamide
Formule: C₇H₅F₂NS
MW: 173.19 g/mol
Smeltpunt: 128…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085011
CAS nummer: 175276-92-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III